Stampa…
4-Metil-m-fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 28.9 EUR
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
4-Metil-m-fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Metil-m-fenilendiamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 99 °C
Densità: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007804
CAS Number: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C