Stampa…
4-Metil-m-fenilendiamina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Metil-1,3-fenilendiamina
B23495.0B B23495.30
B23495.0BEA 150 EUR
B23495.0B B23495.30
4-Metil-m-fenilendiamina 98%
4-Metil-m-fenilendiamina
Purity: 98% CAS No.: 95-80-7 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 169°(336°F) Odour: Recognizable Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 2205839 UN No.: 1709 MDL No.: MFCD00007804
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 283…285 °C
Punto di fusione: 96…101 °C
Densità: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 169 °C (336 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007804
CAS Number: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III