4-Metil-m-fenilendiamina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 283…285 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 97…101 °C Densità: 1,045 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007804 CAS Number: 95-80-7 EINECS: 202-453-1 UN: 1709 ADR: 6.1,III |
Appearance | Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 102 °C |
HPLC | ≥97.5 % |