2-Metil-m-fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 823-40-5
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 2079476
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007800
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 280…282 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 104…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007800 CAS Number: 823-40-5 EINECS: 212-513-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |