Stampa…
2-Metil-m-fenilendiamina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
164680250 164680050
ACRO164680250EA 116 EUR
ACRO164680250 ACRO164680050
2-Metil-m-fenilendiamina 98%
2-Metil-m-fenilendiamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 289 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 102…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007800
CAS Number: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %