4-Metil-o-fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 496-72-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 265°
MDL No.: MFCD00007728
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 265 °C Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007728 CAS Number: 496-72-0 EINECS: 207-826-2 |