Stampa…
4-Metil-o-fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine
112431000 112435000
ACRO112431000EA 68.7 EUR
ACRO112431000 ACRO112435000
4-Metil-o-fenilendiamina 97%
4-Metil-o-fenilendiamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 83…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007728
CAS Number: 496-72-0
EINECS: 207-826-2
Visualizza i codici
Appearance Grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 90 °C
HPLC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.38 to 2.24
BSC Certification Passes