Stampa…
3-Metil-o-fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15647.14 A15647.06 A15647.22
A15647.14EA 452 EUR
A15647.14 A15647.06 A15647.22
3-Metil-o-fenilendiamina 97%
3-Metil-o-fenilendiamina
Purity: 98% CAS No.: 2687-25-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00011589
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 225 °C
Punto di fusione: 56…60 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011589
CAS Number: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III