3-Metil-o-fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
305670050
305670010
ACRO305670050EA
97.8
EUR
ACRO305670050
ACRO305670010
3-Metil-o-fenilendiamina 97%
3-Metil-o-fenilendiamina
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 58…63 °C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011589 CAS Number: 2687-25-4 EINECS: 220-248-5 UN: 2811 |
Appearance | Brown to dark brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |