4-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 623-04-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2078680
MDL No.: MFCD00014782
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 169…171 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 59…63 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014782 CAS Number: 623-04-1 EINECS: 210-767-5 |