Stampa…
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
348240050 348240500
ACRO348240050EA 106 EUR
ACRO348240050 ACRO348240500
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 169…171 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014782
CAS Number: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %