Stampa…
3-Aminobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)aniline, (3-Aminophenyl)methanol
L07847.06 L07847.14
L07847.06EA 33.5 EUR
L07847.06 L07847.14
3-Aminobenzyl alcohol ≥98%
3-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 1877-77-6 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2205844 MDL No.: MFCD00007817
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di ebollizione: 272 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007817
CAS Number: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8