2-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 5344-90-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-84°
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 1072211
MDL No.: MFCD00007749
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,15 g/mol Punto di ebollizione: 160 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 81…84 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007749 CAS Number: 5344-90-1 EINECS: 226-293-7 |