Stampa…
2-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 24.1 EUR
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 162 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007749
CAS Number: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %