4-Methoxybenzylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2393-23-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 236-237°
Beilstein Reference: 508206
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008122
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di ebollizione: 236…237 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,053 Flash Pt: 114 °C (237 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008122 CAS Number: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,III |