3-Methoxybenzylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5071-96-5
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di ebollizione: 230…231 °C Densità: 1,066 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008115 CAS Number: 5071-96-5 EINECS: 225-779-6 UN: 2735 ADR: 8,III |