2-Methoxybenzylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 6850-57-3
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1100448
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008110
Formula:
C₈H₁₁NO Peso molecolare: 137,18 g/mol Punto di ebollizione: 228…229 °C Densità: 1,057 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008110 CAS Number: 6850-57-3 EINECS: 229-941-7 UN: 2735 ADR: 8,III |