Stampa…
2-Methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
170540100 170540500
ACRO170540100EA 36.8 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Methoxybenzylamine 98%
2-Methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di ebollizione: 231…233 °C (760 mmHg)
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008110
CAS Number: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %