3-Nitro-p-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 119-32-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 638984
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007910
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 74…79 °C Densità: 1,312 Flash Pt: 175 °C (347 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007910 CAS Number: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1,III |