3-Nitro-p-toluidina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 74…78 °C Densità: 1,312 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007910 CAS Number: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
Appearance | Ochre to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 78 °C |
HPLC | ≥96.0 % |