2-Nitro-p-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 89-62-3
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 157°(314°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169°/21mm
Beilstein Reference: 879506
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007907
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di ebollizione: 169 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 115…118 °C Densità: 1,31 Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007907 CAS Number: 89-62-3 EINECS: 201-924-9 UN: 2660 ADR: 6.1,III |