Stampa…
2-Nitro-p-toluidina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 24.4 EUR
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidina 99%
2-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C (21 mmHg)
Punto di fusione: 112…115 °C
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007907
CAS Number: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %