Stampa…
5-Nitro-o-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-5-nitroaniline, 2-Amino-4-nitrotoluene
A17726.0E A17726.22 A17726.36
A17726.0EEA 581 EUR
A17726.0E A17726.22 A17726.36
5-Nitro-o-toluidina ≥98%
5-Nitro-o-toluidina
Purity: 98+% CAS No.: 99-55-8 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 879021 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007741
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 105…108 °C
Densità: 1,365 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007741
CAS Number: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
UN: 2660
ADR: 6.1,III