Stampa…
3-Nitro-o-toluidina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
152020250 152021000
ACRO152020250EA 46.9 EUR
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidina 97%
3-Nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 87…91 °C
Densità: 0.33
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007731
CAS Number: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %