Stampa…
4-Octylaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-n-Octylaniline
H26713.03 H26713.06
H26713.03EA 55.2 EUR
H26713.03 H26713.06
4-Octylaniline ≥99%
4-Octylaniline
Purity: 99% CAS No.: 16245-79-7 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.516 Boiling Point: 175°/13mm MDL No.: MFCD00007929
Formula: C₁₄H₂₃N
Peso molecolare: 205,34 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 0,898
Flash Pt: 110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007929
CAS Number: 16245-79-7
EINECS: 240-358-7