Stampa…
p-Toluidina, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 4-Aminotoluene, 4-Toluidina
M-Clarity™ quality level = MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 85.7 EUR
89630-100G 89630-500G
p-Toluidina, Supelco®
p-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 201 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 43 °C
Densità: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007906
CAS Number: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&prid=web&clid=SAPDAM