Stampa…
p-Toluidina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Aminotoluene, 4-Toluidina
A13698.0B A13698.0I A13698.30
A13698.0BEA 79.4 EUR
A13698.0B A13698.0I A13698.30
p-Toluidina ≥99%
p-Toluidina
Purity: 99+% CAS No.: 106-49-0 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 199-202° Beilstein Reference: 471281 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 3451 MDL No.: MFCD00007906
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 199…202 °C
Punto di fusione: 42…46 °C
Densità: 1,05
Flash Pt: 88 °C (190 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007906
CAS Number: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9536