Stampa…
p-Toluidina 99%, crystalline molten mass
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
376352500 376350010 376350050 376350250
ACRO376352500EA 26.5 EUR
ACRO376352500 ACRO376350010 ACRO376350050 ACRO376350250
p-Toluidina 99%, crystalline molten mass
p-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 41…46 °C
Densità: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007906
CAS Number: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Visualizza i codici
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %