Stampa…
4-Hexylaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26297.06 H26297.14
H26297.06EA 60.1 EUR
H26297.06 H26297.14
4-Hexylaniline ≥98%
4-Hexylaniline
Purity: 98% CAS No.: 33228-45-4 Molecular Formula: C12H19N Formula Weight: 177.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 283-285° MDL No.: MFCD00007927
Formula: C₁₂H₁₉N
Peso molecolare: 177,29 g/mol
Punto di ebollizione: 283…285 °C
Densità: 0,919
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007927
CAS Number: 33228-45-4
EINECS: 251-409-8