Stampa…
m-Toluidina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Toluidina, 3-Aminotoluene
A14058.0B A14058.30
A14058.0BEA 92.4 EUR
A14058.0B A14058.30
m-Toluidina ≥99%
m-Toluidina
Purity: 99% CAS No.: 108-44-1 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Unpleasant Melting Point: -30° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 635944 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00007808
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,992
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007808
CAS Number: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9536