Stampa…
o-Toluidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Toluidina, 2-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08312.0500
8.08312.0500EA 105 EUR
8.08312.0500
o-Toluidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
o-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –15 °C
Densità: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007730
CAS Number: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674