Stampa…
o-Toluidina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Toluidina, 2-Aminotoluene
A13602.0B A13602.0I A13602.30
A13602.0BEA 54.7 EUR
A13602.0B A13602.0I A13602.30
o-Toluidina ≥99%
o-Toluidina
Purity: 99% CAS No.: 95-53-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Unpleasant Melting Point: -24° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 741981 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00007730
Formula: C₇H₉N
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 199…200 °C
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,004
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007730
CAS Number: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9536