Stampa…
o-Toluidina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 131 EUR
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidina 99%
o-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 199…200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007730
CAS Number: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %