2-Ethylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 578-54-1
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: -47°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 1841268
UN No.: 2273
MDL No.: MFCD00007751
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 208…210 °C Punto di fusione: –47 °C Densità: 0,983 Flash Pt: 91 °C (196 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007751 CAS Number: 578-54-1 EINECS: 209-424-2 UN: 2273 ADR: 6.1,III |