Stampa…
Feniletilamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
A13402.ADEA 25.2 EUR
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
Feniletilamina 99%
Feniletilamina
Purity: 99% CAS No.: 64-04-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5335 Odour: Amine-like pH: 11.5 Melting Point: -60° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 507488 Merck Reference: 14,7225 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008184
Formula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 200…202 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,964
Flash Pt: 81 °C (178 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008184
CAS Number: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7225