p-Tolyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 622-59-3
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6345
Odour: Pungent
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 386032
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004813
Formula:
C₈H₇NS Punto di ebollizione: 236…238 °C Punto di fusione: 23…26 °C Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004813 CAS Number: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2923 ADR: 8,III |