2-Isopropylphenyl isothiocyanate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 36176-31-5
Molecular Formula: C10H11NS
Formula Weight: 177.27
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 131-132°/10mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00022053
Formula:
C₁₀H₁₁NS Punto di ebollizione: 131…132 °C (10 mmHg) Densità: 1,050 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022053 CAS Number: 36176-31-5 ADR: 8,III |