Stampa…
Benzyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15008.06 A15008.14 A15008.22
A15008.06EA 31.3 EUR
A15008.06 A15008.14 A15008.22
Benzyl isothiocyanate ≥98%
Benzyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 622-78-6 Molecular Formula: C6H5CH2NCS Formula Weight: 149.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Pungent Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 386135 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004819
Formula: C₈H₇NS
Punto di ebollizione: 242…243 °C
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,125
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004819
CAS Number: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2922
ADR: 8,III