2-Phenylethyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2257-09-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2NCS
Formula Weight: 163.24
Flash Point:
Formula:
C₆H₅CH₂CH₂NCS Punto di ebollizione: 139…140 °C (11 mmHg) Densità: 1,090 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004821 CAS Number: 2257-09-2 EINECS: 218-855-5 ADR: 8,III |