m-Tolyl isocyanate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methylphenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 621-29-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5305
Odour: Pungent
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 386149
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002021
Formula:
C₈H₇NO Punto di ebollizione: 75…76 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 195…198 °C Densità: 1,033 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002021 CAS Number: 621-29-4 EINECS: 210-676-0 UN: 2206 ADR: 6.1,II |