4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 23138-50-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-68°/1mm
Beilstein Reference: 971100
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013881
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 67…68 °C (1 mmHg) Densità: 1,024 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013881 CAS Number: 23138-50-3 EINECS: 245-446-9 UN: 2206 ADR: 6.1,II |