Stampa…
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
A11988.0E A11988.22 A11988.36
A11988.0EEA 457 EUR
A11988.0E A11988.22 A11988.36
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥99%
N,N-Dimetil-p-toluidina
Purity: 99% CAS No.: 99-97-8 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5460 Melting Point: -25° Boiling Point: 210-211° Beilstein Reference: 774409 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00008316
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 210…211 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 0,937
Flash Pt: 83 °C (181 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008316
CAS Number: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 1708
ADR: 6.1,II