N,N-Dimetil-m-toluidina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 121-72-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: -15°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1422766
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008305
Formula:
C₉H₁₃N Punto di ebollizione: 212…215 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 0,932 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008305 CAS Number: 121-72-2 EINECS: 204-495-6 UN: 1708 ADR: 6.1,II |