Benzil(dimetil)amina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 183 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,915 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008329 CAS Number: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8 (3),II |
|
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | -75 °C |
Molar Mass | 135.21 g/mol |
Boiling Point | 180 - 183 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 55 °C |
Refractive Index | 1.5011 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 6.3 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 410 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |