Benzil(dimetil)amina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N-Dimetilbenzilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 103-83-3
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5010
Melting Point: -75°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1099620
UN No.: 2619
MDL No.: MFCD00008329
Formula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 183…184 °C Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,900 Flash Pt: 54 °C (129 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008329 CAS Number: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8,II |