Benzil(dimetil)amina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 183…184 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,9 g/cm³ Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008329 CAS Number: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8,II |
|
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |