4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Iodophenyl)methanol
L19278.03
L19278.06
L19278.03EA
42.3
EUR
L19278.03
L19278.06
4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
4-Iodobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 18282-51-4
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 1931621
Formula:
C₇H₇IO Peso molecolare: 234,04 g/mol Punto di fusione: 72…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01732720 CAS Number: 18282-51-4 |