Stampa…
2-Iodobenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L15126.06 L15126.14
L15126.06EA 36 EUR
L15126.06 L15126.14
2-Iodobenzyl alcohol ≥99%
2-Iodobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 5159-41-1 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2079487
Formula: C₇H₇IO
Punto di ebollizione: 145 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004610
CAS Number: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2