Stampa…
2-Iodobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
179700100 179700500
ACRO179700100EA 57.8 EUR
ACRO179700100 ACRO179700500
2-Iodobenzyl alcohol 99%
2-Iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (10 -rr)
Punto di fusione: 88…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004610
CAS Number: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %