Stampa…
4-Iodo-2-nitrotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18607.06 A18607.14
A18607.06EA 89 EUR
A18607.06 A18607.14
4-Iodo-2-nitrotoluene ≥97%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 41252-97-5 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 Melting Point: 58-62° MDL No.: MFCD00051090
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,03 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051090
CAS Number: 41252-97-5
EINECS: 255-279-3